860700
Z-Ser-OH
≥99%
Sinônimo(s):
Carbobenzyloxy-L-serine, Z-L-Serine
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +5.8°, c = 2.7 in acetic acid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
116-119 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO5/c13-6-9(10(14)15)12-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
GNIDSOFZAKMQAO-VIFPVBQESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)