Documentos Principais
809063
Sigma-Aldrich
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NaO3S
Peso molecular:
194.18
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
grupo funcional
phenoxy
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O[Na])COC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c8-11(9)6-10-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
KITYKPJDXMLWTO-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate is a sulfinate reagent bearing a phenoxy moiety.
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informações legais
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.