808490
N6-Propargyl-ATP sodium salt
Sinônimo(s):
(N6pATP) sodium salt, N6-Propargyl-adenosine-5’-triphosphate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
solubilidade
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H]1O)[C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O[C@@H]1N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC#C
InChI
1S/C13H18N5O13P3/c1-2-3-14-11-8-12(16-5-15-11)18(6-17-8)13-10(20)9(19)7(29-13)4-28-33(24,25)31-34(26,27)30-32(21,22)23/h1,5-7,9-10,13,19-20H,3-4H2,(H,24,25)(H,26,27)(H,14,15,16)(H2,21,22,23)/t7-,9-,10-,13?/m1/s1
chave InChI
MUOIWXPACQCYQC-RJNFYWFKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?