808202
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -3.9eV
Sinônimo(s):
Avantama N-11-Jet, Nanograde N-11-Jet, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
concentração
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
função de trabalho
-3.7--4.1 eV
tamanho de partícula
8-16 nm
viscosidade
8-14 cP
Aplicação
Nota de preparo
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and(optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.