805963
Imidazolium iodide
Sinônimo(s):
1H-Imidazole hydriodide (1:1), 1H-Imidazole monohydriodide, Greatcell Solar®, Imidazole hydriodide, Imidazole hydroiodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
280 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1=NC=CN1.I
InChI
1S/C3H4N2.HI/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
chave InChI
JBOIAZWJIACNJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)