805831
Dimethylammonium iodide
Sinônimo(s):
Dimethylamine hydroiodide, Greatcell Solar®
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Nível de qualidade
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
153.85 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
CNC.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
chave InChI
JMXLWMIFDJCGBV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.