805823
Ethylammonium Iodide
Sinônimo(s):
Ethanamine hydriodide, Greatcell Solar®
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Nível de qualidade
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
193 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
chave InChI
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)