Documentos Principais
799211
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene-2,2′-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
BEDT-TT-13C2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C8H8S8
Peso molecular:
386.68
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
crystals
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
C1(S[13C](S2)=[13C](S3)SC4=C3SCCS4)=C2SCCS1
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2/i9+1,10+1
chave InChI
LZJCVNLYDXCIBG-OJJJIBSVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)