798630
Sodium formate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
Formic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.005% insolubles
pf
259-262 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.