795526
2,8-Diethyl-1,3,5,7-tetramethyl-9-phenylbipyrromethene difluoroborate
99% (HPLC)
Sinônimo(s):
BODIPY dye, Boron dipyrromethene fluorophore
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (HPLC)
Formulário
powder
pf
183-188 °C
fluorescência
λex 520; λem 532 in methanol
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(CC)=C1C)=C(N1B2(F)F)C(C3=CC=CC=C3)=C4[N]2=C(C)C(CC)=C4C
InChI
1S/C23H27BF2N2/c1-7-19-14(3)22-21(18-12-10-9-11-13-18)23-15(4)20(8-2)17(6)28(23)24(25,26)27(22)16(19)5/h9-13H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
CPRBYGLKLOXFPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)