About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
240-260 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]1=CC=CC2=C1C(C)=CC=C2
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11(12)10(8)9/h2-7H,1H3
chave InChI
PIOGDSHYODXWAK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Biao Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(40), 14070-14072 (2010-09-22)
Gold-catalyzed intermolecular oxidations of internal alkynes have been achieved with high regioselectivities using 8-alkylquinoline N-oxides as oxidants and in the absence of acid additives. Synthetically versatile α,β-unsaturated carbonyls are obtained in good to excellent yields and with excellent E-selectivities. A