Documentos Principais
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
163.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
138-142 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
chave InChI
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)