Documentos Principais
794465
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-TMG Reagent
Sinônimo(s):
TMG-CF3CF2I, Tetramethylguanidine-pentafluoroethyl iodide adduct
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13F5IN3
Peso molecular:
361.09
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
densidade
1.53 g/mL
grupo funcional
amine
fluoro
iodo
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.C2F5I/c1-7(2)5(6)8(3)4;3-1(4,5)2(6,7)8/h6H,1-4H3;
chave InChI
ZFIASFCSDAHOLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)