793388
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
Sinônimo(s):
AZO dispersion, AZO ink, Al-doped ZnO ink, Al:ZnO ink, Aluminum doped zinc oxide nanoparticle dispersion, Aluminum-doped zinc oxide suspension, Avantama N-10X, Nanograde N-10X
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion (nanoparticle)
concentração
2.5 wt. % (crystalline Al-doped ZnO (98 wt% ZnO; 2 wt% Al2O3) in 2-propanol)
cor
translucent yellowish
tamanho de partícula
<50 nm (BET)
densidade
0.8016 g/mL at 25 °C
Aplicação
This Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Annealing temperature <100°C
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)