79267
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
~25% in H2O (1.68 M)
Sinônimo(s):
Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
~25% in H2O (1.68 M)
índice de refração
n20/D 1.395
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?