792632
Isoflurane
Sinônimo(s):
Isoflurane, 1-Chloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
238 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.302
pb
48.5 °C
densidade
1.510 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ether
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
chave InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?