Key Documents
792578
Sigma-Aldrich
Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.452
densidade
1.072 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1C(OC)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(6-11)8(12)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
SECFRXGVLMVUPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block used as a precursor to the synthesis of azaspiro[3.4]octanes developed in the Carreira group. This substrate can be readily functionalized via enolization at the 3-position in the presence of LDA.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.