Documentos Principais
79179
Sigma-Aldrich
Nitromethyl phenyl sulfone
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
(Nitromethylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)nitromethane, Benzenesulfonylnitromethane
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2CH2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
201.20
Beilstein:
1876502
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystals
pf
78-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Versatile acidic analogue of nitromethane; Used for preparing phenylsulfonyl nitrile oxide, a reagent for syn-cyanohydroxylations of olefins; Cycloadditions with olefins
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 765-765 (1981)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4595-4595 (1984)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5425-5425 (1981)
E.E. Knaus
The Journal of Organic Chemistry, 49, 123-123 (1984)