Documentos Principais
777420
Sigma-Aldrich
Lignin-13C from maize
97 atom % 13C, 40 % (w/w)
About This Item
Código UNSPSC:
12352005
descrição
13C9H10O2, 13C10H12O3, 13C11H14O4
pureza isotópica
97 atom % 13C
Formulário
solid
concentração
40 % (w/w)
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)