Documentos Principais
696498
Sigma-Aldrich
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from maize
About This Item
Fórmula linear:
[-O13C12H20O8O-]n
Código UNSPSC:
12352201
fonte biológica
maize
pureza isotópica
97 atom % 13C
Ensaio
≥97%
Formulário
fibers
Categorias relacionadas
Embalagem
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)