696757
Lignocellulose-13C High DP from maize
97 atom % 13C
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % 13C
Formulário
solid
composição
Saccarides, 76.5 % (w/w) HPLC
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)