471038
Lignosulfonic acid sodium salt
average Mw ~52,000, average Mn ~7,000
Sinônimo(s):
Sodium ligninsulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mn ~7,000
average Mw ~52,000
composição
Na, 8 wt. %
Impurezas
4 wt. % reducing sugars
6 wt. %
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCc1cc(c(cc1)OC(C[S](=O)(=O)O)Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])OC
InChI
1S/C20H26O10S2.2Na/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
YDEXUEFDPVHGHE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?