471054
Lignosulfonic acid calcium salt
average Mw ~18,000, average Mn ~2,500
Sinônimo(s):
Calcium ligninsulfonate, Lignin calcium sulfonate
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~2,500
average Mw ~18,000
Nível de qualidade
composição
Ca, 5 wt. %
Impurezas
16 wt. % reducing sugars
5 wt. %
solubilidade
H2O: soluble
InChI
1S/C20H26O10S2.Ca/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);/q;+2/p-2
chave InChI
RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?