777072
Phthalimidomethyl butyl trithiocarbonate
97%
Sinônimo(s):
Butyl TTC protected amine RAFT, Protected methylamine butyl trithiocarbonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
88-93 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCSC(=S)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H15NO2S3/c1-2-3-8-19-14(18)20-9-15-12(16)10-6-4-5-7-11(10)13(15)17/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
chave InChI
OUCYVVFRLVYRSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.