Documentos Principais
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
Sinônimo(s):
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6FNO
Número CAS:
Peso molecular:
175.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
113-120 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(nc(cc2)C=O)cc1
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
chave InChI
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)