Key Documents
761737
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
175.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder or crystals
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-12)11-6/h1-4H
chave InChI
OMFVRHWVFINADV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
75.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)