Documentos Principais
771732
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
o-Nitrophenol-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H5NO3
Peso molecular:
145.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13C]([N+]([O-])=O)[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
IQUPABOKLQSFBK-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)