Documentos Principais
768294
Sigma-Aldrich
Diisooctyl phthalate-d4
98 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D4H34O4
Número CAS:
Peso molecular:
394.58
Código UNSPSC:
85151701
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
96% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+4
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
chave InChI
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)