Documentos Principais
76555
Sigma-Aldrich
Pentadecanoyl chloride
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Pentadecanoic acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13COCl
Número CAS:
Peso molecular:
260.84
Beilstein:
1773803
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451
densidade
0.909 g/mL at 20 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
chave InChI
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)