306657
Heptadecanoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Margaroyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
176 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C17H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3
chave InChI
ICDQUAGMQCUEMY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter