765147
2-Nitro-5-(2-propynyloxy)benzyl 4-cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoate
97%
Sinônimo(s):
Clickable CTA, Light-sensitive clickable RAFT agent, RAFT agent
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
90-94 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOC1=CC(COC(CCC(C)(C#N)SC(C2=CC=CC=C2)=S)=O)=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C23H20N2O5S2/c1-3-13-29-19-9-10-20(25(27)28)18(14-19)15-30-21(26)11-12-23(2,16-24)32-22(31)17-7-5-4-6-8-17/h1,4-10,14H,11-13,15H2,2H3
chave InChI
IOYDTDXAMFFKOA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.