763551
Pentaerythritol tetrakis[2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4 arm start DDMAT RAFT agent
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97% (HPLC)
forma
solid
pf
30-34 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H132O8S12/c1-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-86-65(82)90-69(5,6)61(74)78-57-73(58-79-62(75)70(7,8)91-66(83)87-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-2,59-80-63(76)71(9,10)92-67(84)88-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-3)60-81-64(77)72(11,12)93-68(85)89-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-4/h13-60H2,1-12H3
chave InChI
ONXYMIIQXBMPMD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.