763543
1,1,1-Tris[(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]ethane
98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3 arm star polymer RAFT agent, Tris(DDMAT)
Ensaio
98% (HPLC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5314
densidade
1.085 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C56H102O6S9/c1-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41-66-50(63)69-53(4,5)47(57)60-44-56(10,45-61-48(58)54(6,7)70-51(64)67-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-2)46-62-49(59)55(8,9)71-52(65)68-43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-3/h11-46H2,1-10H3
chave InChI
HYZIWJXWRIAPNA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.