Documentos Principais
762695
Sigma-Aldrich
1H-Indene-2-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BO2
Número CAS:
Peso molecular:
159.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
pf
57-77 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)C1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9BO2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-5,11-12H,6H2
chave InChI
VBMIZCKXRRAXBK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)