Key Documents
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
Sinônimo(s):
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7Br
Número CAS:
Peso molecular:
183.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.589
densidade
1.470 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
chave InChI
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
100 °C