Key Documents
733377
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzocyclobutene
97%
Sinônimo(s):
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.578
densidade
0.962 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
chave InChI
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
169.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)