Documentos
687243
Sigma-Aldrich
Buchwald Ligands Kit II
About This Item
Código UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Informações legais
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mgSDS
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gSDS
  • 663131RuPhos, 98% 1 gSDS
  • 638072SPhos, 98% 1 gSDS
  • 638021DavePhos, 97% 1 gSDS
  • 638064XPhos, 98% 1 gSDS
  • 677280sSPhos 500 mgSDS
Ver tudo (9)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.