Documentos Principais
761192
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6CH7NO2
Peso molecular:
143.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99% 13C
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)