Documentos Principais
759163
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G2
85%
Sinônimo(s):
Chloro[tri(o-tolyl)phosphine][2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H31ClNPPd
Número CAS:
Peso molecular:
614.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
85%
Formulário
solid
Características
generation 2
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Impurezas
≤10% Acetone
pf
159-191 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.NC4=C(C5=C([Pd]Cl)C=CC=C5)C=CC=C4
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.ClH.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
MNKLPYUHUVVRNW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)