Documentos Principais
752762
Sigma-Aldrich
PPh3 Pd G2
Sinônimo(s):
Chloro(triphenylphosphine) [2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), Triphenylphosphine Pd G2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H25ClNPPd
Número CAS:
Peso molecular:
572.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Características
generation 2
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
218-220 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.c3ccc(cc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C18H15P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-15H;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
RNURSGDBDHOTOE-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)