Documentos Principais
757039
Sigma-Aldrich
5-Iodo-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9IO2
Número CAS:
Peso molecular:
288.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
145-150 °C
grupo funcional
iodo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2C(=O)CCc2cc1I
InChI
1S/C10H9IO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
chave InChI
XALFXRGSYICRGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)