Documentos Principais
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3N3
Número CAS:
Peso molecular:
105.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
43-48 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
chave InChI
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)