Documentos Principais
752185
Sigma-Aldrich
Benzyl diazoacetate solution
10% in toluene
Sinônimo(s):
Benzyl 2-diazoacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
10% in toluene
índice de refração
n20/D 1.504
densidade
0.894 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-11-6-9(12)13-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
chave InChI
JBBKWIFIXPBQGZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
7.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)