Key Documents
749982
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N,2,3,3-d3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino3-mercaptopropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
About This Item
Fórmula linear:
HS13CD213CD(15NH2)13COOH
Peso molecular:
128.15
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥95% (CP)
forma
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
220 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-UXVMDEDXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)