S9311
SIB 1893
>99%, solid
Sinônimo(s):
[E]-2-Methyl-6-[2-phenylethenyl]pyridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99%
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 18 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(\C=C\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3/b11-10+
chave InChI
SISOFUCTXZKSOQ-ZHACJKMWSA-N
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911) , GRM5(2915)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)