Documentos Principais
748994
Sigma-Aldrich
N-(2-Phenethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H1315NO2
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[15NH]CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c12-10(13)8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)/i11+1
chave InChI
UHNMIDKSDRGICN-KHWBWMQUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)