Documentos Principais
639273
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d2
97 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Methanol-13C, d2 (Methyl alcohol), Methyl-13C,d2 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
13CHD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
35.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
p.e.
65.4 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13CH]([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D2
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-WGVGGRBOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
52.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)