Key Documents
W6756
2-Ketoglutaric acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
147.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
pf
114-117 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
chave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3