Key Documents
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
Sinônimo(s):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H10O4
Peso molecular:
191.11
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
pureza isotópica
≥99.0% 13C
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
137-143 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)