Documentos Principais
MABC82
Sigma-Aldrich
Anti-RIP1/RIPK1 Antibody, clone 3C6.1
clone 3C6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, Cell death protein RIP, Receptor-interacting protein 1, RIP-1, Serine/threonine-protein kinase RIP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RIPK1(8737)
Descrição geral
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, also known as Cell death protein RIP or Receptor-interacting protein 1 (RIP-1) or Serine/threonine-protein kinase RIP, and encoded by the gene name RIPK1 or RIP or RIP1, contains 1 death domain and 1 protein kinase domain. RIPK1 is localized to the cytoplasm and plays an important role in a variety of cellular pathways including the NF-κB pathway and programmed necrotic cell death (necroptosis).
Imunogênio
GST-tagged recombinant protein corresponding to human RIP1/RIPK1.
Aplicação
Detect RIP1/RIPK1 using this Anti-RIP1/RIPK1 Antibody, clone 3C6.1 validated for use in western blotting.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RIP1/RIPK1 in 200 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
~ 76 kDa observed
Ligação
Replaces: MABC688
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1